Learn More
R&D Systems™ Mouse Lipocalin-2/NGAL DuoSet ELISA
Click to view available options
Quantità:
1 Kit (5 Plates)
Dimensione della confezione:
1 set
Descrizione
The Mouse Lipocalin-2/NGAL DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse Lipocalin-2/NGAL.
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 7.81 - 500 pg/mL |
| Product Type | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 3934 |
| Simbolo del gene | Lcn2 |
| Specie ospite | Mouse |
| Quantità | 1 Kit (5 Plates) |
| Requisiti di stoccaggio | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Sinonimo | 24p3, 25 kDa alpha-2-microglobulin-related subunit of MMP-9, HNL, LCN2, lipocalin 2, lipocalin 2 (oncogene 24p3), Lipocalin2, Lipocalin-2, migration-stimulating factor inhibitor, MSFI, neutrophil gelatinase-associated lipocalin, NGAL, NGALlipocalin-2, Oncogene 24p3, p25, Siderocalin, Uterocalin |
| Bersaglio | Lipocalin-2/NGAL |