Learn More
Proteintech™ Mouse Mif ELISA Kit
Codice prodotto. 16881616 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Click to view available options
Target Species:
Mouse
Dimensione della confezione:
96 tests
Codice prodotto. 16881616
Marca: Proteintech™ KE1002796T
KE10027 is a solid phase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA). The MIF ELISA kit is to be used to detect and quantify protein levels of endogenous MIF.
  • Macrophage migration inhibitory factor (MIF) is an upstream regulator of the innate and adaptive immune response that is widely expressed and that exhibits chemokine-like activities.
  • MIF play a role in the pathogenesis of inflammatory diseases, such as atherosclerosis, rheumatoid arthritis, sepsis, asthma, and acute respiratory distress syndrome.
  • MIF is expressed by the ischemic myocardium and that it may exhibit an overall cardioprotective role during I/R injury.
  • MIF regulates inflammatory processes by recruiting immune cells, amplifying cytokine production, inhibiting apoptosis and counter-regulating the immunosuppressive action of glucocorticoids.
Specifica
Numero di accesso NP_034928
Intervallo saggio 31.25 to 2000 pg/mL
Assay Sensitivity 2.3 pg/mL
Certificazione/Conformità ISO 13485
Metodo di rilevamento Sandwich ELISA, Double Antibody
Immunoassay Kit Format Coated ELISA Kit
Tipo di campione Plasma, Serum
Substrato DAB
Target Species Mouse
ID gene (immissione) 17319
Specie ospite Mouse
Immunoassay Kit Grade Solid
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Shipping Condition Blue ice
Requisiti di stoccaggio -20°C to +4°C
Tempo totale saggio 4.5 hr.
UniProt ID P34884
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 96TEST Mouse Mif ELISA Kit
Signalord
  • Attenzione
Riskkategorier
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Faroangivelser
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Skyddsangivelse
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.