Learn More
Human/Mouse/Rat CD31/PECAM-1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Goat Polyclonal Antibody
Marca:  R&D Systems AF3628
Codice prodotto. 18090882
  • 793.00€ / 100µg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
CD31/PECAM-1 Polyclonal antibody specifically detects CD31/PECAM-1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, CyTOF.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
CD31/PECAM-1
Polyclonal
Unconjugated
Q08481
PECAM1
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse CD31/PECAM-1 Glu18-Lys590 Accession # Q08481
100 μg
Primary
Detects mouse CD31/PECAM-1 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, approximately 10% cross-reactivity with recombinant human CD31 and recombinant porcine CD31 is observed. Detects mouse CD31 and rat CD31 in flow cytometry.
Human, Mouse, Rat
IgG
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, CyTOF
LYOPH
Western Blot 0.5 ug/mL, Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 3-15 ug/mL, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL, CyTOF-ready
adhesion molecule, CD31, CD31 antigen, CD31/EndoCAM, EndoCAM, FLJ34100, FLJ58394, GPIIA', PECA1, PECAM1, PECAM-1, PECAM-1, CD31/EndoCAM, platelet endothelial cell adhesion molecule, platelet endothelial cell adhesion molecule-1, platelet/endothelial cell adhesion molecule
Goat
Affinity Purified
RUO
5175
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.