missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Proteintech™ Mouse/Rat HGF ELISA Kit
Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Click to view available options
Immunoassay Kit Format:
96-well Plate
Dimensione della confezione:
96 tests
Descrizione
This kit contains a solid phase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA). Solution containing sulfuric acid is used to stop color development and the color intensity which is proportional to the quantity of bound protein is measurable at 450 nm with the correction wavelength set at 630 nm.
- Antibody specific for mouse/rat HGF has been pre-coated onto the microwells
- Mouse/rat HGF protein in samples is captured by the coated antibody after incubation
- Following extensive washing, another antibody of biotinylated specific for mouse/rat HGF is added to detect the captured mouse/rat HGF protein
- For signal development, Streptavidin-HRP is added, followed by Tetramethyl-benzidine (TMB) reagent
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 62.5 to 4000 pg/mL |
| Assay Sensitivity | 2 pg/mL |
| Saggio | Sandwich ELISA |
| Immunoassay Kit Format | 96-well Plate |
| Tipo di campione | Cell Culture Supernatant, Plasma, Serum, Tissue Lysates |
| Specie ospite | Mouse, Rat |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 96TEST Mouse/Rat HGF ELISA Kit
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto