Learn More
Proteintech™ Mouse/Rat IGF1 ELISA Kit
Codice prodotto. 16831626 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Click to view available options
Target Species:
Mouse, Rat
Dimensione della confezione:
96 tests
Codice prodotto. 16831626
Marca: Proteintech™ KE1003296T
KE10032 is a solid phase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA). The Mouse/Rat IGF1 ELISA kit is to be used to detect and quantify protein levels of endogenous mouse/rat IGF1.
  • The assay recognizes mouse/rat IGF1. An antibody specific for mouse/rat IGF1 has been pre-coated onto the microwells. The mouse/rat IGF1 protein in samples is captured by the coated antibody after incubation.
  • Following extensive washing, another antibody of biotinylated specific for mouse/rat IGF1 is added to detect the captured mouse/rat IGF1 protein.
  • For signal development, Streptavidin-HRP is added, followed by Tetramethyl-benzidine (TMB) reagent. Solution containing sulfuric acid is used to stop color development and the color intensity which is proportional to the quantity of bound protein is measurable at 450 nm with the correction wavelength set at 630 nm.
  • Insulin-like-growth factor 1 (IGF1), a 70 amino-acid peptide hormone is the principal mediator of biochemical effects of growth hormone (GH). IGF1 is an important growth factor in the regulation of cell proliferation and differentiation.
  • IGF1 is largely synthesized in the liver (75%) and, to a lesser extent, in peripheral tissues. IGF1 have been shown to play an essential role in preventing the formation of fatty liver. IGF1 is a potent mitogen and is inhibited by IGF-binding protein-3 (IGFBP3). High serum IGF1 and low IGFBP3 are associated with increased risk of several carcinomas.
  • Mice lacking IGF1 exhibit generalized organ hypoplasia including underdevelopment of the central nervous system and developmental defects in bone, muscle and reproductive systems.
Specifica
Numero di accesso BC012409
Intervallo saggio 15.6 to 1000 pg/mL
Assay Sensitivity 1.3 pg/mL
Certificazione/Conformità ISO 13485
Metodo di rilevamento Sandwich ELISA, Double Antibody
Immunoassay Kit Format Coated ELISA Kit
Tipo di campione Plasma, Serum
Substrato DAB
Target Species Mouse, Rat
ID gene (immissione) 16000
Specie ospite Mouse/Rat
Immunoassay Kit Grade Solid
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Shipping Condition Blue ice
Requisiti di stoccaggio -20°C to +4°C
Tempo totale saggio 4.5 hr.
UniProt ID P05017
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 96TEST Mouse CXCL2 ELISA Kit
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine