Learn More
R&D Systems™ Mouse/Rat Leptin Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
1 Pk. (6 Plates)
Dimensione della confezione:
192 tests
pezzi 96
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 31.30 to 2000 pg/mL |
| Assay Sensitivity | 5.56 pg/mL |
| Tipo di campione | Cell Culture Supernatant, Mouse Plasma (EDTA), Mouse Plasma (Heparin), Mouse Serum, Rat Plasma (EDTA), Rat Plasma (Heparin), Rat Serum, Tissue Homogenates |
| Specificità | Natural and Recombinant Mouse and Rat Leptin |
| Target Species | Mouse, Rat |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 3952 |
| Quantità | 1 Pk. (6 Plates) |
| Requisiti di stoccaggio | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Sinonimo | FLJ94114, LEP, leptin, leptin (murine obesity homolog), leptin (obesity homolog, mouse), OB, Obese protein, obese, mouse, homolog of, Obesity factor, OBOBS |
| Vedi altri risultati |