Learn More
R&D Systems™ Mouse/Rat RGM-A Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Quantità:
1 x 96-well Plate
Dimensione della confezione:
1 set
Descrizione
The Mouse/Rat RGM-A Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse, rat RGM-A in cell culture supernates (50 ul), tissue homogenates (50 ul), serum (13 ul), edta plasma (13 ul), heparin plasma (13 ul).
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 0.08 - 5ng/mL |
| Assay Sensitivity | 0.019ng/mL |
| Coniugato | HRP |
| Tipo di campione | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Serum, Tissue Homogenates |
| Specificità | Natural and Recombinant Mouse and Rat RGM-A |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 244058 |
| Quantità | 1 x 96-well Plate |
| Volume del campione | Cell Culture Supernates (50uL),Tissue Homogenates (50uL),Serum (13uL),EDTA Plasma (13uL),Heparin Plasma (13uL) |
| Requisiti di stoccaggio | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Vedi altri risultati |