missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Mouse/Rat TREM-1 Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Quantità:
1 x 96-well Plate
Dimensione della confezione:
1 set
Descrizione
The Mouse/Rat TREM-1 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse, rat TREM-1 in cell culture supernates (50 ul), tissue homogenates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul).
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 31.30 - 2000pg/mL |
| Assay Sensitivity | 5.4pg/mL |
| Coniugato | HRP |
| Tipo di campione | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Serum, Tissue Homogenates |
| Specificità | Natural and Recombinant Mouse and Rat TREM-1 |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 58217 |
| Quantità | 1 x 96-well Plate |
| Volume del campione | Cell Culture Supernates (50uL),Tissue Homogenates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL),Heparin Plasma (50uL) |
| Requisiti di stoccaggio | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto