missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse Sonic Hedgehog/Shh N-Terminus Antibody, R&D Systems™

Rat Monoclonal Antibody has been used in 2 publications
257.00€ - 2470.00€
Specifica
| Antigene | Sonic Hedgehog/Shh |
|---|---|
| Clone | 171018 |
| Diluizione | Western Blot 2 ug/mL, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL, Neutralization 5-15 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry, Neutralization, ELISA |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18775679
![]() |
R&D Systems
MAB4641-SP |
25 μg |
257.00€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18739668
![]() |
R&D Systems
MAB4641-100 |
100 μg |
615.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18793937
![]() |
R&D Systems
MAB4641-500 |
500 μg |
2470.00€
500µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Sonic Hedgehog/Shh Monoclonal specifically detects Sonic Hedgehog/Shh in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).Specifica
| Sonic Hedgehog/Shh | |
| Western Blot 2 ug/mL, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL, Neutralization 5-15 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL | |
| Monoclonal | |
| Rat | |
| Mouse | |
| Q62226 | |
| 6469 | |
| E. coli-derived recombinant mouse Sonic Hedgehog Cys25-Gly198 (Lys122Arg) Accession # Q62226 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects mouse Sonic Hedgehog in ELISAs. In Western blots, approximately 50% cross-reactivity with recombinant mouse (rm) Dhh (N-terminus; aa 23-198) is observed and no cross-reactivity with rmIhh (N-terminus; aa 66-240), rmDhh (C-terminus; aa 199-396), or rmShh (C-terminus; aa 199-437) is observed. |
| 171018 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Neutralization, ELISA | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative | |
| HHG1, HHG-1, HLP3, HPE3, MCOPCB5, MCOPCB5sonic hedgehog (Drosophila) homolog, Shh, ShhNC, SMMCI, SMMCIsonic hedgehog homolog (Drosophila), sonic hedgehog, sonic hedgehog homolog, sonic hedgehog protein, TPT, TPTPS | |
| SHH | |
| IgG2a | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto