Learn More
R&D Systems™ Mouse SPARC (NP_033268.1) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18771847
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
Codice prodotto. 18771847
Marca: R&D Systems™ RDC3769
Specifica
Gene SPARC
Numero di accesso NP_033268.1
ID gene (immissione) 6678
Alias gene Basement-membrane protein 40, BM-40, ONcysteine-rich protein, osteonectin, Secreted protein acidic and rich in cysteine, secreted protein, acidic, cysteine-rich (osteonectin)
Content And Storage Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Mouse
Quantità 10 μg