missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Mouse VCAM-1/CD106 (AAA40545) VersaClone cDNA

Codice prodotto. 18770619
Click to view available options
:
10 μg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18770619

Marca: R&D Systems™ RDC2687

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

This shuttle vector contains the complete ORF for the gene of interest, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. It is inserted NotI to AscI. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector.

  • Also known as: CD106; Vcam-1
  • VCAM1 is a member of the Ig superfamily and is a cell surface sialoglycoprotein expressed by cytokine-activated endothelium.
  • It is a type I membrane protein that mediates leukocyte-endothelial cell adhesion and signal transduction and may play a role in the development of artherosclerosis and rheumatoid arthritis.
  • The insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
  • For reasearch use only. Not for use in humans.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Gene mVcam1
Numero di accesso AAA40545
Concentrazione 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulazione cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo di inserto 2233 bp
ID gene (immissione) 7412
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Mouse
Quantità 10 μg
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato