Learn More
R&D Systems™ Mouse VEGF Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Quantità:
1 Kit (1 Plate)
6 Plates
Dimensione della confezione:
1 set
Descrizione
The Mouse VEGF Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse VEGF in cell culture supernates (50 ul), tissue homogenates (50 ul), serum (10 ul), edta plasma (10 ul), heparin plasma (10 ul).
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 7.80 - 500pg/mL |
| Assay Sensitivity | 3pg/mL |
| Coniugato | HRP |
| Cross-reattività | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Tipo di campione | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Serum, Tissue Homogenates |
| Specificità | 164 and 120 amino acid residue forms of Mouse VEGF |
| Target Species | Mouse |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 22339 |
| Quantità | 6 Plates |
| Vedi altri risultati |