Learn More
R&D Systems™ Mouse XL CXCL10/IP-10/CRG-2, Luminex™ Performance Assay
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
1 set
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 Kit |
| Specie | Mouse |
| ID gene (immissione) | 3627 |
| Sinonimo | C7, chemokine (C-X-C motif) ligand 10, crg-2, CRG2, gIP-10, IFI10, INP10, IP-10, mob-1, SCYB10 |
| Content And Storage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |