Learn More
Welch-Ilmvac™ Dry, Oil-Free, One-Stage Direct-Drive Diaphragm Pumps, Ultimate Pressure <75 Mbar
Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Click to view available options
Modello:
MP 1201 E
MPC 1201 E
MPC 301 E
MPC 601 E
Applicazioni:
Chemical Duty
Standard Duty
N. di teste pompe:
1
2
4
Spostamento d'aria:
138/151 L/min.
38/41 L/min.
63/70 L/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Product Type: Diaphragm Pump
- Oil-Free: Yes
- Number of Stages: One
- Drive Type: Direct Drive
- Ultimate Pressure: Less than 75 Mbar
- Power Supply: 230V, 50/60Hz
Specifica
Specifica
| Tipo di motore | Direct Drive |
| Include | Gas Ballast Valve |
| Velocità motore | 63/70 L/min. |
| Requisiti elettrici | 230 V |
| Profondità (sistema metrico) | 265 mm |
| Modello | MPC 601 E |
| Livello di rumorosità | <44 dB |
| Wattage | 180 w |
| Peso (sistema metrico) | 11.2 kg |
| Linea di prodotti | Oil-Free Diaphragm Pump |
| Vedi altri risultati |