Learn More
Welch-Ilmvac™ Dry, Oil-Free, One-Stage Direct-Drive Diaphragm Pumps, Ultimate Pressure <75 Mbar
Codice prodotto. p-8014198 Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Click to view available options
Modello:
MP 1201 E
MPC 1201 E
MPC 301 E
MPC 601 E
Applicazioni:
Chemical Duty
Standard Duty
N. di teste pompe:
1
2
4
Spostamento d'aria:
138/151 L/min.
38/41 L/min.
63/70 L/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11882243
Marca: Welch-Ilmvac™ 411741
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Welch-Ilmvac™ Dry, Oil-Free Diaphragm Pumps are available in a standard-duty format (with an exhaust silencer) and a chemical-duty format (with a gas ballast valve). Featuring a one-stage direct drive, these pumps can deliver an ultimate pressure of <75 Mbar at noise levels of <44-45 dB.
  • Product Type: Diaphragm Pump
  • Oil-Free: Yes
  • Number of Stages: One
  • Drive Type: Direct Drive
  • Ultimate Pressure: Less than 75 Mbar
  • Power Supply: 230V, 50/60Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di motore Direct Drive
Include Exhaust Silencer
Requisiti elettrici 230 V
Profondità (sistema metrico) 380 mm
Modello MP 1201 E
Livello di rumorosità <44 dB
Wattage 370 w
Peso (sistema metrico) 18.3 kg
Linea di prodotti Oil-Free Diaphragm Pump
Portata 138/151 L/min.
Frequenza 50/60 Hz
Overall Height (Metric) 170 mm
Larghezza complessiva (sistema metrico) 230 mm
Tipo di pompa Vacuum System
Spostamento d'aria 138/151 L/min.
N. di teste pompe 4
Capacita olio Oil-Free
Applicazioni Standard Duty
No. of Stages 1
Maximum Pressure <75 Mbar
Tensione 230 V