Learn More
MP Biomedicals™ Alcohol Oxidase
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kU
5 kU
Dimensione della confezione:
1ku
5ku
Descrizione
Catalyzes the oxidation of an alcohol to an aldehyde and hydrogen peroxide. Activity: 10-20U per mg protein. Unit Definition: One unit will oxidize 1.0μmole of methanol to formaldehyde per minute at pH 7.5 at 25°C. Solution in sucrose.
Specifica
Specifica
| Concentrazione | ≥10 U/mg |
| Colore | Reddish Brown |
| pH | 7.2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Colorimetric determination of Blood Alcohol |
| Tampone di conservazione | 30% Sucrose, 0.1M Potassium Phosphate Buffer at pH 8 |
| Content And Storage | -20°C |
| Sorgente | Pichea pastoris |
| Quantità | 1 kU |
| Product Type | Alcohol Oxidase |
| Peso molecolare | ≈630000 |
| Vedi altri risultati |