Learn More
MP Biomedicals™ Alcohol Oxidase
Codice prodotto. p-3563323 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kU
5 kU
Dimensione della confezione:
1ku
5ku
Codice prodotto. 11484602
Marca: MP Biomedicals™ 0219015501
From Pichea pastoris E.C.1.1.3.13
Catalyzes the oxidation of an alcohol to an aldehyde and hydrogen peroxide. Activity: 10-20U per mg protein. Unit Definition: One unit will oxidize 1.0μmole of methanol to formaldehyde per minute at pH 7.5 at 25°C. Solution in sucrose.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione ≥10 U/mg
Colore Reddish Brown
pH 7.2
Da utilizzare con (applicazione) Colorimetric determination of Blood Alcohol
Tampone di conservazione 30% Sucrose, 0.1M Potassium Phosphate Buffer at pH 8
Content And Storage -20°C
Sorgente Pichea pastoris
Quantità 1 kU
Product Type Alcohol Oxidase
Peso molecolare ≈630000
Forma Frozen