Learn More
α-Amylase from Porcine pancreas, MP Biomedicals™
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Descrizione
- It is used to hydrolyze α bonds of α-linked polysaccharides, such as starch and glycogen.
- It has been used in various plant studies, such as metabolism studies in Arabidopsis.
- It is isolated from porcine pancreas is a glycoprotein.
- It is a single polypeptide chain of ∽475 residues containing two SH groups and four disulfide bridges and a tightly bound Ca2+ necessary for stability. Chloride ions are necessary for activity and stability.
Specifica
Specifica
| Colore | Opaque White |
| pH | 5.5 to 8.0 (activity range), 7 (optimum) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Molecular biology |
| Content And Storage | 4°C |
| Sorgente | Porcine pancreas |
| Quantità | 10 mg |
| Product Type | alpha-Amylase |
| Sinonimo | β-N-acetylglucosaminidase porcine placenta |
| Forma | Suspension |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- alpha-AMYLASE
- Pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .