Learn More
MP Biomedicals™ Antibiotics: Puromycin Dihydrochloride
Codice prodotto. 11420802 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
Codice prodotto. 11420802
Marca: MP Biomedicals™ 0219453910
Serve variety of purposes in cell culture, including selection, elimination of mycoplasma and microbial contamination, and prophylaxis
  • Format: Powder, Non-sterile
All antibiotics are intended for research use only. They are not for therapeutic use in humans or animals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage -20°C
Forma Powder
Product Type Antibiotic
Quantità 10 mg
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Puromycin Dihydrochloride, cell culture reagent
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Puromycin Dihydrochloride