Learn More
MP Biomedicals™ Aprotinin
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
Descrizione
Cell dissociation reagent isolated from bovine lung. Lyophilized.
Specifica
Specifica
| Content And Storage | 4°C |
| Forma | Powder |
| Product Type | Trypsin inhibitor |
| Sterilità | Sterile |
| pH | 5 to 7 |
| Quantità | 10 mg |
| Sorgente | Bovine lung |