Learn More
MP Biomedicals™ Aprotinin
Codice prodotto. 11424932 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
Codice prodotto. 11424932
Marca: MP Biomedicals™ 0219455925
Cell dissociation reagent isolated from bovine lung. Lyophilized.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage 4°C
Forma Powder
Product Type Trypsin inhibitor
Sterilità Sterile
pH 5 to 7
Quantità 25 mg
Sorgente Bovine lung