missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Aprotinin

Codice prodotto. 11434932 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11434932

Marca: MP Biomedicals™ 0219455980

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Cell dissociation reagent isolated from bovine lung. Lyophilized.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Content And Storage 4°C
Forma Powder
Product Type Trypsin inhibitor
Sterilità Sterile
pH 5 to 7
Quantità 100 mg
Sorgente Bovine lung
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt