Learn More
MP Biomedicals™ Binding Matrix
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2 x 30 mL
Dimensione della confezione:
66mL
Descrizione
- It is used to extract genomic DNA from plants, animals, bacteria, yeast, algae, and fungi, soil and environmental samples.
- Binding Matrix is a component included in the FastDNA and all FastDNA Spin Kits and is used to bind DNA from a lysate.
- Once bound, impurities and inhibitors are washed away with the SEWS-M solution.
- The resulting pure DNA is then eluted from the Binding Matrix with either an elution solution or DDI water.
Specifica
Specifica
| Tipo di campione | Seeds, Spores, Bacteria (Gram +/-), Animal Tissues, Feces, Food, Fungi, Plants, Roots, Soil, Wastewater, Yeast |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | FastPrep-24, FastPrep 120, FastPrep-96, SuperFastPrep-1 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sample Preparation, Sample Lysis, Nucleic Acid Isolation and Purification, Molecular Biology, Gene Expression, Microbiological Analysis, Gene Function, Gene Regulation |
| Product Type | Binding Matrix |
| Quantità | 2 x 30 mL |
| Volume del campione | Up to 500 mg Per Prep |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Binding Matrix
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: guanidine thiocyanate
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.