Learn More
MP Biomedicals™ BioRich 1
Codice prodotto. 11490305 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 x 10 L
Dimensione della confezione:
10L
Codice prodotto. 11490305
Marca: MP Biomedicals™ 091047122
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Has been shown to increase cell yields from 8 to 114% as compared to using normal serum-enriched media
  • DMEM/F-12 powdered media blend enriched with trace elements
  • Permits the transition to serum-free conditions, reducing or eliminating the necessity for serum supplementation
  • Use with ITS™ Premix, a completely serum-independent universal supplement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type DMEM/F-12 Medium
Senza additivi No Sodium Bicarbonate
Quantità 1 x 10 L
pH 7.1 to 7.7
Content And Storage 4°C