Learn More
MP Biomedicals™ Lieviti di birra
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.26 kg
11330 g
45.35 kg
Dimensione della confezione:
100lb
25lb
5lb
Descrizione
- Source of B-complex vitamins, chromium and selenium
- Brewers Yeast is commonly used for baking break, fermenting wine and for beer and ethanol production
Specifica
Specifica
| Product Type | Lieviti di birra |
| Formato | In polvere |
| Da utilizzare con (applicazione) | Fonti di vitamine B complesse, cromo e selenio, utilizzati per la cottura di pane, la fermentazione di vino e birra e la produzione di etanolo |
| Quantità | 11330 g |
| Specie | S. cerevisiae |
| Requisiti di stoccaggio | Da 15 a 30 °C |