Learn More
MP Biomedicals™ Lieviti di birra
Utilizzato come alimento per insetti. Il lievito di birra MP Biomedicals può essere utilizzato anche per la cottura di pane, la fermentazione di vino e birra e la produzione di etanolo.
94.18€ - 807.72€
Specifica
Product Type | Animal Diet |
---|---|
Formato | Powder |
Da utilizzare con (applicazione) | Source of B-complex Vitamins, Chromium and Selenium, also used to bake bread, ferment wine, beer and Ethanol production |
Specie | S. cerevisiae |
Requisiti di stoccaggio | 15°C to 30°C |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11415722
|
MP Biomedicals™
0290331205 |
2.26 kg |
94.18€
5lb |
Spedizione stimata: 03-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11435722
|
MP Biomedicals™
0290331280 |
45.35 kg |
807.72€
100lb |
Spedizione stimata: 04-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11425722
|
MP Biomedicals™
0290331225 |
11330 g |
276.66€
25lb |
Spedizione stimata: 03-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Fonte di vitamine B complesse, cromo e selenio
Specifica
Animal Diet | |
Source of B-complex Vitamins, Chromium and Selenium, also used to bake bread, ferment wine, beer and Ethanol production | |
15°C to 30°C |
Powder | |
S. cerevisiae |