Learn More
MP Biomedicals™ Catalase
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
50mL
Descrizione
Catalase, [9001-05-2]
Density: 1.2g/mL
Activity: 1000 units/ml
Specifica
Specifica
| Concentrazione | ≥1000 U/mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Removal of Peroxides, the generation of Oxygen and in coupled systems, for the determination of metabolites |
| Content And Storage | 4°C |
| Sorgente | Aspergillus niger |
| Quantità | 50 mL |
| Product Type | Catalase |
| Peso molecolare | ≈250 |
| Forma | Liquid |