Learn More
MP Biomedicals™ Cellulase from Aspergillus niger
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
5g
Descrizione
Cellulase refers to a group of enzymes which acting together hydrolyze cellulose. The b-glucosidases, including cellobiose are primarily active on the smaller molecular weight cellulose hydrolysates.
- CAS Number: 9012-54-8
- EC Number: 232-734-4
- MDL Number: MFCD00081510
- Format: Tan powder
- Specific activity: >60000U/g
- Readily soluble in water
- Foreign activity: Salmonella Negative
- Optimum pH: 4.2 to 5.2
Cellulase is used in molecular biology, cell biology, textile industry, pulp and paper industry and for commercial food processing in coffee
Specifica
Specifica
| Concentrazione | >60,000 U/g |
| Colore | Tan |
| pH | 4.2 to 5.2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cellulase is used for commercial food processing in coffee, textile industry and in laundry detergents, pharmaceutical applications, fermentation of biomass into biofuels |
| Content And Storage | 4°C |
| Sorgente | Aspergillis niger |
| Quantità | 100 g |
| Product Type | Cellulase |
| Forma | Powder |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Cellulase
- Pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: cellulase