Learn More
MP Biomedicals™ Cellulase from Aspergillus niger
Codice prodotto. p-4605331 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
5g
Codice prodotto. 11447881
Marca: MP Biomedicals™ 0215058305
Cellulase from Aspergillus niger catalyzes hydrolysis of endo-1,4-β-D-glycosidic linkages in cellulose, lichenin, barley glucan and cellooligosaccharides cellotriose to cellohexaose
Cellulase refers to a group of enzymes which acting together hydrolyze cellulose. The b-glucosidases, including cellobiose are primarily active on the smaller molecular weight cellulose hydrolysates.
  • CAS Number: 9012-54-8
  • EC Number: 232-734-4
  • MDL Number: MFCD00081510
  • Format: Tan powder
  • Specific activity: >60000U/g
  • Readily soluble in water
  • Foreign activity: Salmonella Negative
  • Optimum pH: 4.2 to 5.2
Cellulase is used in molecular biology, cell biology, textile industry, pulp and paper industry and for commercial food processing in coffee
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione >60,000 U/g
Colore Tan
pH 4.2 to 5.2
Da utilizzare con (applicazione) Cellulase is used for commercial food processing in coffee, textile industry and in laundry detergents, pharmaceutical applications, fermentation of biomass into biofuels
Content And Storage 4°C
Sorgente Aspergillis niger
Quantità 5 g
Product Type Cellulase
Forma Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • cellulase
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: cellulase