Learn More
MP Biomedicals™ Cell Lysis Solution for Tissues and Cells
Codice prodotto. 11402400 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
110 mL
Dimensione della confezione:
110mL
Codice prodotto. 11402400
Marca: MP Biomedicals™ 116540409
Cell Lysis/DNA solubilizing solution for tissues and cell extractions. Used in conjunction with a Protein Precipitation Solution (PPS). Component of the FastDNA Kit and FastDNA SPIN Kit.
  • CLS-TC is a colorless, precipitate-free solution, with a pH range of 5.8 to 6.2
  • This reagent is stable at room temperature
  • Shelf life can be extended by storing at 4°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store at 2°C to 8°C
Formato Kit
Da utilizzare con (applicazione) Nucleic Acid Isolation and Purification
pH 5.8 to 6.2
Product Type CLS-TC
Quantità 110 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • CLS-TC
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium dodecyl sulphate
Research Use Only (RUO). Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.