Learn More
MP Biomedicals™ Collagenase from Clostridium histolyticum
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Descrizione
Assist in destroying extracellular structures in pathogenesis of bacteria such as Clostridium. These enzymes are exotoxins (a virulence factor) and help to facilitate the spread of gas gangrene. They normally target the connective tissue in muscle cells and other body organs.
- Synonyms: Clostridiopeptidase A
- CAS Number: 9001-12-1
- EC Number: 232-582-9
- MDL Number: MFCD00130830
- Format: Dialyzed, lyophilized brown lumpy powder
- Specific Activity: >125U/mg
- Solubility: Dissolve enzyme at concentration of 1mg/mL in 0.05M TES with 0.36mM calcium chloride, pH 7.5
Note: This item is for research use only. It is not a compendial item and is not meant for medical use.
Specifica
Specifica
| Concentrazione | >125 U/mg |
| Colore | Brown |
| pH | 7 to 9 |
| Content And Storage | 4°C |
| Sorgente | Clostridium histolyticum |
| Quantità | 100 mg |
| Product Type | Collagenase |
| Peso molecolare | 105000 and 57400 |
| Inibitori | Metal chelating agents such as Cysteine, EDTA or o-Phenanthroline |
| Forma | Lyophilized Powder |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Collagenase, Type I
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: collagenase