Learn More
MP Biomedicals™ Dispase
Codice prodotto. 11476791 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 U
Dimensione della confezione:
25 unità
Codice prodotto. 11476791
Marca: MP Biomedicals™ 0219502225
From Bacillus polymyxa
Microbial metalloenzyme used in tissue dissociation (primary cell cultures) and subcultivation (secondary cell cultures). Extremely stable. Activity: 6U/mg. Unit Definition: One unit is the amount of enzyme which liberates 1.0μmole of Tyr per minute at 37°C, pH 7.5. MW: 35.9kDa. Lyophilized.
Ref.: Akimoto, Y., et al., J. Histochem. Cytochem., 40: 1129 (1992).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Tan
pH 6 to 8.5
Da utilizzare con (applicazione) Protein sequencing
Content And Storage 4°C
Sorgente Bacillus polymyxa
Quantità 25 U
Product Type Dispase
Peso molecolare 35.9
Inibitori EDTA, EGTA, Hg2+, other heavy Metals
Forma Lyophilized Powder
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.