Learn More
MP Biomedicals™ Dispase
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 U
Dimensione della confezione:
25 unità
Descrizione
Microbial metalloenzyme used in tissue dissociation (primary cell cultures) and subcultivation (secondary cell cultures). Extremely stable. Activity: 6U/mg. Unit Definition: One unit is the amount of enzyme which liberates 1.0μmole of Tyr per minute at 37°C, pH 7.5. MW: 35.9kDa. Lyophilized.
Ref.: Akimoto, Y., et al., J. Histochem. Cytochem., 40: 1129 (1992).
Specifica
Specifica
| Colore | Tan |
| pH | 6 to 8.5 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Protein sequencing |
| Content And Storage | 4°C |
| Sorgente | Bacillus polymyxa |
| Quantità | 25 U |
| Product Type | Dispase |
| Peso molecolare | 35.9 |
| Inibitori | EDTA, EGTA, Hg2+, other heavy Metals |
| Forma | Lyophilized Powder |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.