Learn More
MP Biomedicals™ DOB Medium, Powdered Media
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
227 g
454 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1kg
227g
454g
Descrizione
- Use 26.7g powder per liter
- Contents/liter: 1.7g YNB, 5g Ammonium Sulfate, 20g Dextrose
Yeast cell culture, Gene expression
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Molecular biology Certified™ |
| Content And Storage | 15°C to 30°C |
| Forma | Powder |
| Product Type | Yeast Media |
| Formulazione | YNB 1.7g/L, Ammonium Sulfate 5g/L, Dextrose 20g/L |
| Da utilizzare con (applicazione) | For growth of Saccharomyces cerevisiae |
| Quantità | 454 g |