Learn More
MP Biomedicals™ FastDNA™-96 Fungal and Bacterial DNA Kit, 2 x 96 Preps
Codice prodotto. 15529491 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15529491
Marca: MP Biomedicals™ 119696300
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
FastDNA™-96 Fungal and Bacterial DNA Kit is used for rapid, high-throughput isolation of PCR-quality DNA from tough-to-lyse fungi and bacteria.
  • Product Overview: The FastDNA™-96 Fungal and Bacterial DNA Kit is designed for the simple and rapid isolation of, PCR-quality DNA from tough-to-lyse fungi and bacteria in approximately 40 minutes. Gram(+/-) bacteria, fungi, including A. fumigatus, C. albicans, N. crassa, S. cerevisiae, S.pombe, and mycelium, as well as spores, nematodes, pollen, and even mammalian cells are easily lysed in approximately 60 seconds with the FastPrep-96™ Instrument.
  • Applications: FastDNA™-96 Fungal/Bacterial DNA Kit is used for rapid isolation of PCR-quality DNA from tough-to-lyse fungi and bacteria in approximately 40 minutes.
  • Sample Type: Spores, Bacteria (Gram +/-), Fungi, Yeast, Algae
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Kit
Tipo di campione Spores, Bacteria (Gram +/-), Fungi, Yeast, Algae
N. di reazioni 2 x 96 Preps
Product Type FastDNA-96 Kits
Quantità 1 Ea.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Guanidine Thiocyanate, molecular biologyreagent
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.