Learn More
MP Biomedicals™ FastDNA™ SPIN Kit for Plant and Animals Tissues
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
:
FastDNA™ SPIN Kit for Plant and Animals Tissues; No. of Reactions: 100 Preps
Descrizione
Requires
FastPrep™ Instrument or alternative high speed disruptor; Microcentrifuge that can freely spin 2.0 mL tubes; Microcentrifuge tubes (2.0 mL and 1.5 mL); Rotator or low-speed vortex
- Product Overview: The FastDNA™ Spin Kit for Plant and Animals Tissues quickly and efficiently isolates high quality genomic DNA from plant and animal tissues using Lysing Matrix D (1.4 mm ceramic beads) for cell lysis and a silica-based spin filter method for the purification process.
- Sample Type: Animal Tissues, Plants, Cultured Cells
Specifica
Specifica
| Tipo di campione | Animal Tissues, Plants, Cultured Cells |
| Da utilizzare con (applicazione) | Use to isolate DNA from plant and Animal tissues |
| Include | 100 x 2 mL Tubes Lysing matrix D, 0.25 in. Ceramic Spheres, 100 mL Binding Matrix, 12 mL Concentrated SEWS-M, 25 mL DES, 90 mL CLS-VF, 25 mL PPS, 110 mL CLS-TC, 100 x SPIN Modules, 100 x Catch Tubes |
| N. di reazioni | 100 Preps |
| Product Type | FastDNA-24 Kits |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- FastDNA Green SPIN Kit
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P330-Sciacquare la bocca.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium dodecyl sulphate, guanidium thioyanate
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.