Learn More
MP Biomedicals™ Fat Diet, High Saturated Fat, Powder
Codice prodotto. p-3533149 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
20 kg
Dimensione della confezione:
20kg
Codice prodotto. 11417131
Marca: MP Biomedicals™ 0296024220
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Used to induce obesity and high cholesterol in the mice.
  • High Saturated Fat diet typically provides 4.39 kcal/g
Composition (Ingredient, Amount):
  • Casein Purified High Nitrogen, 20%
  • DL-Methionine, 0.3%
  • Sucrose, 30.58%
  • Corn Starch, 20%
  • Coconut Oil Hydrogenated, 20%
  • Alphacel, Non-Nutritive Bulk, 5%
  • DL-a-Tocopherol Powder (250 IU/gm), 0.12%
  • AIN-76 Mineral Mix (below in grams/kg of Mineral Mix), 4%
  • Calcium Phosphate Dibasic, 500 g
  • Sodium Chloride, 74 g
  • Potassium Citrate Monohydrate, 220 g
  • Potassium Sulfate, 52 g
  • Magnesium Oxide, 24 g
  • Manganese Carbonate (43 to 48% Mn), 3.5 g
  • Ferric Citrate (16 to 17% Fe), 6 g
  • Zinc Carbonate (70% ZnO), 1.6 g
  • Cupric Carbonate (53 to 55% Cu), 0.3 g
  • Potassium Iodate, 0.01 g
  • Sodium Selenite, 0.01 g
  • Chromium Potassium Sulfate, 0.55 g
  • Sucrose, finely powdered, 118 g
  • Plus MP Vitamin Diet Fortification Mixture 1.2 X Normal Amount
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Animal Diet
Componenti Casein Purified High Nitro gen 20%, DL-Methionine 0.3%, Sucrose 30.58%, Corn Starch 20%, Coconut Oil Hydro genated 20%, Alphacel, Non Nutritive Bulk 5%, DL-a-Tocopherol Powder 0.12%, AIN-76 Mineral Mix Plus MP Vitamin Diet Fortification Mixture 1.2X Normal
Formato Pellet
Da utilizzare con (applicazione) To induce obesity and high cholesterol in the Mice
Quantità 20 kg
Requisiti di stoccaggio 15°C to 30°C