Learn More
MP Biomedicals™ Fibronectin, 1mg
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
Specifica
Specifica
| Concentrazione | 5.3mg/mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cell Culture, Immunoassay |
| Nome | Fibronectin from Human Donor Plasma |
| Intervallo di pH | 7.3 |
| Metodo di preparazione | Human Fibronectin is purified from Human Plasma using multi-step procedures |
| Metodo di purificazione | Gel Filtration/Ion Exchange Chromatography, Immunoabsorption |
| Quantità | 1 mg |
| Sorgente | Human Donor Plasma |
| Requisiti di stoccaggio | 2° to 8°C |