Learn More
MP Biomedicals™ Ficin
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Descrizione
Activity: 300-500 milk clotting units/mg. Hygroscopic.
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| pH | 5 to 7.5 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cleavage of Mouse IgG |
| Content And Storage | 4°C |
| Sorgente | Fig tree Ficus glabrata |
| Quantità | 5 g |
| Product Type | Ficin |
| Peso molecolare | ≈25 |
| Inibitori | Iodoacetamide, Iodoacetic Acid, N-ethylmaleimide, Mercuric Chloride, DFP (Diisopropyl Fluorophosphate), TLCK (Na-p-Tosyl-lysine Chloromethyl Ketone), TPCK (N-Tosyl-L-phenylalanine Chloromethyl Ketone) |
| Forma | Powder |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ficin
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Ficin