Learn More
MP Biomedicals™ Geneclean™ Spin Kit 200 bp to 300 kb
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
N. di reazioni:
100 Preps
300 Preps
50 Preps
Dimensione della confezione:
100 preparazioni
300 preparazioni
50 preparazioni
Descrizione
- The GENECLEAN™ SPIN kit simplifies the process of purifying DNA into three easy steps: Bind, Wash and Elute
- Ethanol precipitation is never required and purified DNA is immediately ready for a wide variety of downstream applications
- Examples of applications are desalting, elimination of proteins from enzymatic reactions, removal of primers and unincorporated nucleotides from enzymatic reactions, separation of linearized from uncut vector and isolation of PCR products away from genomic DNA
Specifica
Specifica
| CAS | 593-84-0 |
| Formato | Kit |
| Tipo di campione | Enzymatic Reactions, Solutions, Agarose Gels |
| Da utilizzare con (applicazione) | Isolate DNA from TAE or TBE buffered agarose gels and solutions |
| Include | SPIN filters |
| N. di reazioni | 50 Preps |
| pH | Geneclean SPIN New Wash pH Range: 7.4 to 7.7, GC Spin Elution Solution pH Range: 6.8 to 7.2 |
| Product Type | Spin Kit |
| Volume del campione | Up to ∼300 mg Gel Slice or up to ∼300 μL DNA Solution |
| Sinonimo | DNA Clean-Up Kit |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- GENECLEAN Spin Kit, 50 Prep
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Guanidine Thiocyanate
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.