Learn More
MP Biomedicals™ Geneclean™ Turbo Kit for PCR
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
N. di reazioni:
100 Preps
50 Preps
Dimensione della confezione:
100 preparazioni
Description
- Ready for direct use
- Removes primers, nucleotides, enzymes, mineral oil, salts, and other impurities
- Applications: DNA Clean-up
Specifications
Specifications
| Tipo di campione | Post amplification PCR reaction mixture (oil-free) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Isolation of DNA from PCR reactions, removal of primers, Nucleotides, Enzymes, Mineral Oil, salts and other impurities from DNA samples |
| Include | GeneClean™ Turbo™ Salt Solution, Wash Solution, Cartridges, Catch Tubes and Elution Solution |
| N. di reazioni | 100 Preps |
| Volume del campione | Up to 100 μL PCR Reaction Solution |
| Sample Source | Gels and Solutions |
Safety and Handling
Signal Word
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: guanidine thiocyanate
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.