Learn More
MP Biomedicals™ Glucose Oxidase
Codice prodotto. 11401102 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 kU
250 kU
50 kU
500 kU
Dimensione della confezione:
10ku
250ku
500ku
50ku
Codice prodotto. 11401102
Marca: MP Biomedicals™ 0219519683
From Aspergillus niger
Type X. Activity: >100U/mg. Unit Definition: one unit oxidizes 1.0μmol of β-D-glucose to D-gluconic acid and H2O2 per minute at 35°C, pH 5.1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione >100 U/mg
Colore Yellow
pH 4 to 7
Da utilizzare con (applicazione) Glucose Oxidase can be utilized in the enzymatic determination of D-glucose in solution
Content And Storage -20°C
Sorgente Aspergillus niger
Quantità 250 kU
Product Type Glucose Oxidase
Peso molecolare ≈160000
Inibitori Ag+, Hg2+, Cu2+ , 4-chloromercuribenzoate, 50% D-arabinose
Forma Lyophilized Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Glucose Oxidase
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Glucose Oxidase