Learn More
MP Biomedicals™ Glycerol, 80% Sterile Solution
Codice prodotto. p-4474862 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 11377709
Marca: MP Biomedicals™ 113055034
Edge
Excellent for freezing bacterial and yeast strains
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage 15° to 30°C
Product Type Glycerol
Sterilità Sterile
Quantità 100 mL