missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Hat Medium

Codice prodotto. 11484795 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11484795

Marca: MP Biomedicals™ 091680849

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Used for the selective growth of hybridoma cells for monoclonal antibody production.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Product Type HAT medium Supplement
Sterilità Sterile
Quantità 100 mL
Content And Storage 0° to -20°C
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato