Learn More
MP Biomedicals™ Human Albumin, 30%
Codice prodotto. 11494266 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
:
Human Albumin; 50mL
Codice prodotto.
11494266 Human Albumin; 50mL
1 options
Codice prodotto. 11494266
Marca: MP Biomedicals™ 08823051
30% Solution prepared from Fraction V human albumin
  • CAS Number: 70024-90-7
  • EC Number: 274-272-6
  • MDL Number: MFCD00081418
  • Format: solution
  • Isoelectric point: 4.7
  • Supplied at pH 7, without any preservative
  • Sterile with purity >96%
For immunoassays and mammalian cell culture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 30g/dL
Da utilizzare con (applicazione) Immunoassay, Mammalian Cell Culture
Formulazione Supplied at a pH 7.1 ±0.3 and contains 0.1% Sodium Azide as a preservative
Nome Human Albumin (30% Solution)
Intervallo di pH 7.1
Quantità 50 mL
Sorgente Human
Requisiti di stoccaggio 2° to 8°C
Forma Solution