missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ L-Broth Agar, Capsules

Codice prodotto. 11363209 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
454 g
Dimensione della confezione:
1kg
454g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11363209

Marca: MP Biomedicals™ 113001221

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

For the growth of E.coli and certified for plasmid and other bacterial cultures in liquid medium

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Content And Storage 15° to 30°C
Product Type Agar
Sterilità Sterile
pH 6.5
Quantità 454 g
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L-Broth Agar Capsules
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: agar
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato