Learn More
MP Biomedicals™ LB-Agar, Large Capsules
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
227 g
454 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1kg
227g
454g
5kg
Descrizione
Use 8 large capsules/L.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Molecular Biology Certified™ FDA |
| Content And Storage | 15°C to 30°C |
| Formato | Capsule |
| Grado | Molecular Biology |
| Product Type | Agar |
| Formulazione | Tryptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, NaCl 10g/L, Agar 15g/L |
| Da utilizzare con (applicazione) | For growth of bacteria |
| Quantità | 227 g |