Specifica
| Certificazione/Conformità | Molecular Biology Certified™ |
| Content And Storage | 15°C to 30°C |
| Forma | Powder |
| Grado | Molecular Biology |
| Product Type | Agar |
| Formulazione | Tryptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, Agar 15g/L |
| Da utilizzare con (applicazione) | For growth of bacteria |
| Quantità | 1000 g |