Learn More
MP Biomedicals™ LB Medium, Dehydrated: Bulk Powder
Codice prodotto. 11313229 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
454 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1kg
454g
5kg
Codice prodotto. 11313229
Marca: MP Biomedicals™ 113002022
Formulations of the E. coli growth media known as LB Medium typically contain 10g of tryptone and 5g of yeast extract per liter; contains 10g NaCl per liter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Molecular Biology Certified™
Content And Storage 15°C to 30°C
Forma Dehydrated
Grado Molecular Biology
Product Type Microbiology Media
Formulazione Tryptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, NaCl 10g/L
Da utilizzare con (applicazione) For growth of bacteria
Tipo di imballaggio Bulk Powder
Quantità 454 g