Learn More
MP Biomedicals™ LB Medium, Dehydrated: Bulk Powder
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
454 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1kg
454g
5kg
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Molecular Biology Certified™ |
| Content And Storage | 15°C to 30°C |
| Forma | Dehydrated |
| Grado | Molecular Biology |
| Product Type | Microbiology Media |
| Formulazione | Tryptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, NaCl 10g/L |
| Da utilizzare con (applicazione) | For growth of bacteria |
| Tipo di imballaggio | Bulk Powder |
| Quantità | 454 g |